Läs mer
A&D Weighing™ BA-225D Premium-nivå mikro/semi-mikro balans
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17897590
:
BA-225D Premium-nivå mikro/semi-mikro balans; Certifikat och efterlevnad: NCE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 51 g/220 g; Automationsgränssnitt: RS-232; Diameter (metrisk) yttre panna: 85 mm; Displaytyp: Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Produktkod. 17897590
Brand: A&D Weighing™ BA225D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BA- och BA-T-serierna ger maximal funktionalitet, förbättrad funktionalitet och ett bredare utbud av lösningar. Alla modeller levereras som standard med en extern jonisator för snabb och enkel eliminering av statisk elektricitet.
  • Finns med enkelrads LCD
  • Automatisk och programmerbar öppning/stängning av vinddörrarna med hjälp av beröringsfria IR-sensorer
  • Löstagbar brisbrytare med lätt att rengöra separerbara glasrutor för bättre rengöringsbarhet
  • Inga spår för skjutdörrarna så att föroreningar inte samlas
  • Ytterligare inre vindpaus för 0,001 mg-modeller för att öka stabiliteten
  • Extern jonisator för omedelbar statisk borttagning
  • Användaråtkomstkontroll (UAC) med användarrättighetshantering och lösenordslåsfunktioner
  • Historikinformation för in-/utloggning, drift, känslighetsjustering och stötdetektering (ISD)
  • Stötchockdetektering (ISD) ger feedback för att förhindra skada på viktsensorn (patenterad)
  • 'AD-Just' automatisk självkänslighetsjustering med den interna vikten
  • Internt repeterbarhetstest för att snabbt bedöma prestandan under en given miljö
  • Dataminnesfunktion
  • Valbara svarsegenskaper för handel med snabbare vägningshastighet för högre skärmstabilitet eller vice versa
  • GLP/GMP/GCP/ISO-kompatibel utdata för att uppfylla dokumentationskrav Universal Flexi Coms (UFC) för att anpassa utskriftsinnehåll och layout
  • Brutto/Netto/Tara produktion
  • Räkneläge med funktionen Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI).
  • Procentlägesfunktion för målvägning eller kontroll av provvariation
  • Automatisk ström PÅ och AV-funktioner
  • Underkrok för vägning av magnetiskt material samt mätning av densitet
Specifikationer
Automationsgränssnitt RS-232
Kalibrering Internt
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, GLP/GMP
Anslutningstyp RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), extern nyckelingång (2)
Kapacitet 51 g/220 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 mg/0.1 mg
Fuktighetsområde ≤85 % vid 5 °C till 40 °C
Inkluderar Displayskydd, AC Adapter, 1,8 m USB Kabel, pincett för kalibreringsvikt, mikrospatula
Utjämning Manuell
Linjäritet ±0,2 mg
Material Aluminium, plast, glas
Repeterbarhet 0.025 mg/0.1 mg
Stabiliseringstid 7 sek.
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ Analysvåg
Garanti 3 år
Vägningslägen Väg, räkna, procent
Bredd (engelska) 6,8 tum
Bredd (metrisk) 173 mm
Höjd (engelska) 11,2 tum
Höjd (engelska) kammare 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 284 mm
Höjd (metrisk) kammare 166 mm
Djup (engelska) 17,7 tum
Djup (metriskt) 450 mm
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,4 tum.
Diameter (metrisk) yttre panna 85 mm
Vikt (engelska) 14.77 lb.
Vikt (metrisk) 6.7 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz