Läs mer
Motic™ BA210 Kikarmikroskop
Produktkod. 17109368
Cambiar vista
Click to view available options
Måltyper:
CCIS Planera Achromatic
Código de producto. Måltyper
17109368 CCIS Planera Achromatic
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17109368 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100100403771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13520.00 SEK
    11359.88 SEK / Paket med 1
    Save 2160.12 SEK
    15% Av
Ver todas las promociones
Beräknad leverans: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designad för både utbildnings- och undervisningsmiljöer från grundläggande livsvetenskap till medicinska tillämpningar. Motic™ BA210 binokulärt mikroskop ger en ny högre prestandanivå inom utbildning och träning genom Motic Infinity Optics (CCIS™ ).
  • Designad för enkel användning och lång livslängd
  • Kontrastmetoder som Phase Contrast, Polarization och Dark field kan enkelt utföras med hjälp av valfria tillbehör
  • Flerskiktsbelagd CCIS™ EF-Nplan förbättrar bilder även med svaga färgningar
  • Konsekvent dioptrijustering
  • 30° ergonomisk betraktningsvinkel
  • Höger kontrollsteg möjliggör konsekvent provrörelse över ett intervall på 76x50 mm
Especificaciones
Kondensor typ Fokuserbar Abbe kondensor NA 1,25 med irisbländare och slits
Beskrivning Mikroskop BA210 Kikare
Okular 10X/20 mm
Huvud stil Seidentopf kikare, 30° Lutande, 360° Roterande
Typ av belysning Halogen
Förstoringskraft 40X, 100X, 400X, 1000X
Modell BA210E
Måltyper CCIS Planera Achromatic
För användning med (applikation) Biologiskt mikroskop
Inkluderar 45 mm blått filter, immersionsolja (5 mL), nätsladd, sexkantsnyckel, tumskruv, dammskydd av vinyl
Garanti 2 år elektrisk / 5 år optisk& mekaniska delar
Mått (L x B x H) 360 x 220 x 395 mm
Elektriska krav 100/240 V (CE)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.