Läs mer
Motic™ BA210 LED digitalt kikarmikroskop
Produktkod. 17143915
Change view
Måltyper:
CCIS EC Plan Achromatic, DIN
Produktkod. Måltyper
17143915 CCIS EC Plan Achromatic, DIN
1 options
Produktkod. 17143915 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100401200543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26370.00 SEK
    22157.96 SEK / Paket med 1
    Save 4212.04 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kikarmikroskop för grundläggande arbete inom biovetenskaper inom biologi och medicin.
  • Sektioner, utstryk och naturliga genomskinliga prover visas av högkvalitativa Plan Achromat-mål
  • Studenter och labbtekniker drar nytta av den förinstallerade optiken och 3 W LED-belysning
  • Klar att börja
  • En integrerad 3MP kamera med en full Motic Programvaran Images 3.0 är redo för dokumentation
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Finfokusprecision: 2μ m
  • Fokuseringsslag: 20 mm
Specifikationer
Basstil Mekanisk scen med inbyggd lågläge koaxial scenkontroll och provhållare (140 x 135 mm)
Kondensor typ Fokuserbar Abbe kondensor NA 1,25 med plats för kontrastreglage
Dataöverföring USB 2.0
Beskrivning Övre gränsstopp förinställt men justerbart, CMOS-sensor (1/2 tum)
Designtyp Kikarhuvud, Siedentopf-typ med inbyggd digitalkamera
Membran Iris
Visningstyp Livevisningsläge genom USB (2048 x 1536 pixlar); LED 3W med intensitetskontroll
Okular Widefield N-WF10X/20 mm med dioptrijustering
Förstoringskraft 4X, 10X, 40X, 100XS (olja)
Måltyper CCIS EC Plan Achromatic, DIN
Upplösning 3MP
Inkluderar Dammskydd, nätsladd, insexnyckel, Immersionsolja (5 mL), reservsäkring, sladdhängare, tumskruv, kalibreringsslid, USB kabel
Nosstycke Omvänd Quadruple
Optisk design Färgkorrigerat infinity-optiskt system (CCIS™ )
Strömförsörjningsdetaljer 100 till 240 V (CE)
Programvarutyp Motic Images Plus 3.0 för Windows, OSX och Linux
Mått (L x B x H) 360 x 190 x 395 mm
Vikt (metrisk) 7.2 kg