Läs mer
Motic™ BA310POL binokulärt polarisationsmikroskop
Beskrivning
- 30° lutande kikarehuvud för bekväm visning när du sitter
- Pupillavståndsjustering mellan 55 till 75 mm
- Widefield hög ögonpunkt, N-WF10X/20mm, dioptrijustering på båda okularen, gummiögonmussla (parad), hårkors på ena okularet
- Mellanrör med roterbar analysator 360° och Bertrand-objektiv, fokuserbart
- Kvartskil, fullλ och 1/4λ retardationsplattor
- Omvänd fyrdubbel nosdel med klickstopp för exakta förstoringsändringar, individuellt centrerbar med en referensposition
- CCIS EC-plan Töjningsfria mål EC PL 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65-Spring, 60X/0.80-Spring
- Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med minsta steg på 2 mikron med spänningsjustering
- Vertikalt rörelseområde 20 mm
- 360° cirkulärt roterande steg med en diameter på 160 mm, låsbart läge
- Fokuserbar och centrerbar Achromat utsvängbar kondensor NA 0,90/0,13, stamfri
- Roterbar polarisator, fäst på kondensorhållaren
- Samlarlinsenhet med påskruvad filterhållare
- Koehler belysning kvartshalogen 6V/30W med intensitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Akromamat-svängkondensator N.A. 0,90/0,13 (töjningsfri) med irismembran |
| Okular | Widefield High Eyepoint, N-WF10X/20 mm, diopterjustering på båda okularet, gummiögsel (parat), korshår på ett okular |
| Typ av belysning | Koehler Kvartshalogen med intensitetskontroll 6V/30w |
| Modell | BA310POL kikarpolarisationsmikroskop |
| Inkluderar | Kvartskil λ och 1/4λ fördröjningsplattor; Polariserande mekaniskt steg; C-fattningskameraadaptrar: 0,5X, 0,65X, 1X; Fotoadapter, 2,5X fotookular, 4X fotookular |