Läs mer
Motic™ BA310 LED-mikroskop
Produktkod. 15795725
Change view
Produkttyp:
LED digitalt kikarmikroskop m/kamera
LED trinokulärt mikroskop
LED-kikarmikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15795725 LED-kikarmikroskop Varje
15723725 LED trinokulärt mikroskop Varje
15725735 LED digitalt kikarmikroskop m/kamera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15795725 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100401483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17650.00 SEK
    14363.34 SEK / Paket med 1
    Save 3286.66 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Idealiskt mikroskop för miljö, livsmedel, hälsovård (tandläkare, veterinär), forskning och undervisning (universitet, högskola). Motic™ BA310 LED-mikroskop kan utrustas med tillbehör för faskontrast, mörkt fält och polarisering.
  • Kikarrör, Siedentopf typ, 30° betraktningsvinkel, 360° vridbar, rör 360° svängbar
  • Bredfältsglasögon N-WF10X / 20mm med dioptrijustering på båda okularen, inkl. ögonmusslor
  • 5-faldigt nosstycke, riktat bakåt
  • CCIS™ plan achromat mål EC PL 4X, 10X, 40X (fjäder), 100X (fjäder / olja)
  • Koaxial grov- och findrift, grovdrift justerbar
  • Inbyggt mekaniskt steg med koaxialdrift (högerstyrd)
  • Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensor med irismembran och glidspår
  • Justerbar LED-belysning 3W, enligt Köhler
  • Strömförsörjning 100-240V, VDE-kontakt (CE)
  • Immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, manuell fästskruv, dammskydd
Specifikationer
Kondensor typ Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensor med irismembran och glidspår
Okular Widefield Eyeglass N-WF10X / 20 mm med dioptrijustering på båda okularen, inkl. ögonmusslor
Huvud stil Seidentopf kikare, 30° lutande, 360° roterande, Tube 360° svängbar
Typ av belysning LED
Förstoringskraft 4X, 10X, 40X (fjäder), 100X (fjäder/olja)
Måltyper CCIS Planera Achromatic
Produkttyp LED-kikarmikroskop
Inkluderar Immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, manuell fästskruv, dammskydd
Nosstycke 5-faldigt nosstycke, riktat bakåt
Elektriska krav 100/240 V, VDE-kontakt (CE)