Läs mer
Motic™ BA310 LED-mikroskop
Artikelnummer. p-8504014
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttyp:
LED digitalt kikarmikroskop m/kamera
LED trinokulärt mikroskop
LED-kikarmikroskop
missing translation for 'unitSize'
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15723725
missing translation for 'mfr': Motic™ 1100100401512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Idealiskt mikroskop för miljö, livsmedel, hälsovård (tandläkare, veterinär), forskning och undervisning (universitet, högskola). Motic™ BA310 LED-mikroskop kan utrustas med tillbehör för faskontrast, mörkt fält och polarisering.
  • Kikarrör, Siedentopf typ, 30° betraktningsvinkel, 360° vridbar, rör 360° svängbar
  • Bredfältsglasögon N-WF10X / 20mm med dioptrijustering på båda okularen, inkl. ögonmusslor
  • 5-faldigt nosstycke, riktat bakåt
  • CCIS™ plan achromat mål EC PL 4X, 10X, 40X (fjäder), 100X (fjäder / olja)
  • Koaxial grov- och findrift, grovdrift justerbar
  • Inbyggt mekaniskt steg med koaxialdrift (högerstyrd)
  • Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensor med irismembran och glidspår
  • Justerbar LED-belysning 3W, enligt Köhler
  • Strömförsörjning 100-240V, VDE-kontakt (CE)
  • Immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, manuell fästskruv, dammskydd
Especificaciones
Kondensor typ Fokuserbar NA 0,90 / 1,25 Abbe kondensor med irismembran och glidspår
Okular Widefield Eyeglass N-WF10X / 20 mm med dioptrijustering på båda okularen, inkl. ögonmusslor
Huvud stil Seidentopf Trinocular, 30° betraktningsvinkel, 360° roterande, Tube 360° vridbar (balkdelning 100: 0/20: 80)
Typ av belysning LED
Förstoringskraft 4X, 10X, 40X (fjäder), 100X (fjäder/olja)
Måltyper CCIS Planera Achromatic
Produkttyp LED trinokulärt mikroskop
Inkluderar Immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, manuell fästskruv, dammskydd
Nosstycke 5-faldigt nosstycke, riktat bakåt
Elektriska krav 100/240 V, VDE-kontakt (CE)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado