Läs mer
Motic™ BA410E Mikroskop
Produktkod. 15465282
Change view
Huvud stil:
Trinokulär
kikare
Typ av belysning:
Koehler Kvarts halogen 12V/50w
Koehler Quartz Halogen 12V/100W
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil Typ av belysning Förpackningsstorlek
15465282 Trinokulär Koehler Quartz Halogen 12V/100W Varje
15445282 kikare Koehler Kvarts halogen 12V/50w Varje
15455282 kikare Koehler Quartz Halogen 12V/100W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15465282 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100403071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53510.00 SEK
    44969.73 SEK / Paket med 1
    Save 8540.27 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Designad för flera discipliner inklusive utbildnings-, kliniska och forskningsapplikationer. Motic™ BA410E mikroskop erbjuder professionell kvalitet med ett komplett utbud av tillbehör.
  • Oändlighet CCIS™ optik.
  • Observationsrör Siedentopf typ, fotorör 30° , FN 22
  • Pupillavstånd 48-75mm.
  • Okular: N-WF med hög ögonpunkt 10x/22mm med dioptrijustering på båda okularen.
  • Omvänd sextuppel nosstycke.
  • Mål CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
  • Lågläge koaxial, rackless mekanisk plattform med keramisk insats (högerhandskontroll).
  • Achromat utsvängbar kondensor, NA 0,90/0,13, med irisbländare.
  • Koehler belysning kvartshalogen 12V/50W eller 12V/100W med extern lamphus och intensitetskontroll.
  • Automatisk avstängning och ljusminne vid ändring av förstoring.
  • Universal strömförsörjning, 100-240V (CE).
  • Inkluderar: 45 mm blått filter, immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl, armstöd, reservsäkring.
  • Tillval: faskontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarisering, plan fluar objektiv, epi-fluorescens, multi-head view system.
Specifikationer
Kondensor typ Achromat utsvängbar kondensor NA 0,90/0,13 med irisbländare.
Okular High Eyepoint N-WF 10x/22 mm med dioptrijustering på båda okularen
Huvud stil Trinokulär
Typ av belysning Koehler Quartz Halogen 12V/100W
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS, 100XS (olja)
Måltyper CCIS EC-H-plan
Produkttyp Trinokulärt mikroskop
Inkluderar 45 mm (OD) blått filter, immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl, armstöd, reservsäkring
Nosstycke Omvänd sextuppel nosstycke.
Elektriska krav 100/240 V (CE)