Läs mer
Motic™ BA410E Mikroskop
Produktkod. p-8504000
Huvud stil:
Binokulär
Trinokulär
Typ av belysning:
Koehler Kvartshalogen med extern lamphus och intensitetskontroll 12V/100w
Koehler Kvartshalogen med extern lamphus och intensitetskontroll 12V/50w
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15445282
Brand: Motic™ 1100100402972
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för flera discipliner inklusive utbildnings-, kliniska och forskningsapplikationer. Motic™ BA410E mikroskop erbjuder professionell kvalitet med ett komplett utbud av tillbehör.
  • Oändlighet CCIS™ optik.
  • Observationsrör Siedentopf typ, fotorör 30° , FN 22
  • Pupillavstånd 48-75mm.
  • Okular: N-WF med hög ögonpunkt 10x/22mm med dioptrijustering på båda okularen.
  • Omvänd sextuppel nosstycke.
  • Mål CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
  • Lågläge koaxial, rackless mekanisk plattform med keramisk insats (högerhandskontroll).
  • Achromat utsvängbar kondensor, NA 0,90/0,13, med irisbländare.
  • Koehler belysning kvartshalogen 12V/50W eller 12V/100W med extern lamphus och intensitetskontroll.
  • Automatisk avstängning och ljusminne vid ändring av förstoring.
  • Universal strömförsörjning, 100-240V (CE).
  • Inkluderar: 45 mm blått filter, immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl, armstöd, reservsäkring.
  • Tillval: faskontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarisering, plan fluorobjektiv, epifluorescens, multi-head view system.
Specifikationer
Kondensor typ Achromat utsvängbar kondensor NA 0,90/0,13 med irisbländare.
Okular High Eyepoint N-WF 10x/22 mm med dioptrijustering på båda okularen
Huvud stil Binokulär
Typ av belysning Koehler Kvartshalogen med extern lamphus och intensitetskontroll 12V/50w
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS, 100XS (olja)
Måltyper CCIS EC-H-plan
Produkttyp Kikarmikroskop
Inkluderar 45 mm (OD) blått filter, immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl, armstöd, reservsäkring
Nosstycke Omvänd sextuppel nosstycke.
Elektriska krav 100/240 V (CE)