Läs mer
Gibco™ Bac-to-Bac™ C-hans TOPO™ Uttryckssystem
Produktkod. 10237954
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10237954 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237954 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A11100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38700.00 SEK
    32508.00 SEK / 20 reaktioner
    Save 6192.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Bac-to-Bac™ C-hans TOPO™ Uttryckssystem
Bac-to-Bac™ Baculovirusexpression är en effektiv metod för att producera baculovirus för högnivåproteinexpression i insektsceller. Den förlitar sig på generering av rekombinant virus genom platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller. Ny: pFastBacTOPO™ vektorer!
Pålitligt och snabbt proteinuttryck The
Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System är snabbare och enklare än traditionellt baculovirusexpression, och det upprätthåller höga nivåer av proteinuttryck. Bac-to-Bac™ förlitar sig på generering av rekombinant baculovirus genom platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System är högt ansedd inom akademisk litteratur. Cirka 100 citeringar varje år sedan 2000!
Traditionella baculovirussystem kräver rening och amplifiering av en initial viral supernatant med låg titer. Detta kräver en tidskrävande plackanalys. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektorn rekombinerar dock med moderbacmiden i DH10Bac™ E. coli-kompetenta celler för att bilda en expressionsbacmid. Transfektera bacmiden till insektsceller för snabb produktion av en hög titer av rena rekombinanta baculoviruspartiklar i den allra första transfektionen. Du sparar veckor av dyrbar tid. Samla en ren P2-baculovirus-stam på dag 10 utan att behöva göra en tråkig plackanalys (se figur 1)
Högt uttryck, enkel screening
pFastBac™ använder den starka polyhedrinpromotorn för att generera höga nivåer av uttryck i en mängd olika insektscellinjer som Sf9, Sf21 och High Five™ celler.
Nya tillägg:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer är nu tillgängliga som pFastBacTOPO™ vektorer också. pFastBacTOPO™ vektorer är Blunt™ TOPO™ vektorer och levereras med Mach1™ -T1R E. coli för enkel kloning och pFastBac GOI-⁄förökning. De nya vektorerna gör att du kan:
  • Amplifiera din gen av intresse (GOI) med ett PCR-enzym av högsta trohet som t.ex Accuprime™ Pfx SuperMix.
  • TOPO™ klona den trubbiga PCR-produkten in i den nya vektorn på bara 5 minuter!
  • Visualisera kolonier 8 timmar efter plätering på ampicillinselektiva plattor eftersom Mach1™ -T1R E. coli-celler har en snabbare fördubblingstid jämfört med andra vanliga kloningsstammar.
  • Med Bac-to-Bac™ C-hans TOPO™ klonings- eller expressionskit, kan du producera ett C-terminalt His-fusionsprotein med ett TEV-klyvningsställe för att rena med nickel-kelatbildande hartser (’Invitrogen s ProBond™ Purification System) och generera ett naturligt protein med hjälp av Invitrogens ’populära AcTEV™ Proteas. Detta är ’Invitrogens enda vektor som innehåller ett C-terminalt TEV-klyvningsställe!
    De nya vektorerna kombinerar TOPO™ kloningsteknik med högt ansedda Bac-to-Bac™ baculovirusexpressionsfunktioner för att möjliggöra enkel kloning och högnivåproteinexpression.
    De pFastBacTOPO™ vektorer erbjuds som klonings- och expressionssatser.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Uttryckssystem
    Kloningsmetod Trubbig TOPO™
    Protein Tag His-Tag (6x)
    Kvantitet 20 reaktioner
    Innehåll och lagring Bac-to-Bac C-hans TOPO Expression Kit:
    • Vektorkit för 20 TOPO kloningsreaktioner, lagra vid -20 °C
       –pFastBac/CT-TOPO-vektor innehållande den C-terminala TEV-klyvningen sit och His-tag
       – pFastBac 1-Gus kontrollplasmid (kontrollexpressionsvektor)
       – Andra kit-reagenser: 10X PCR, dNTP mix, saltlösning, sterilt vatten, kontroll PCR mall, polyhedrin forward primer, SV40 pA reverse primer
    • One Shot Mach1-T1R kemiskt kompetent E. coli för 20 reaktioner (20 x 50μ L), lagra vid -°80
    •C MAX Efficiency DH10Bac Kompetent E. coli för 20 reaktioner (4 kit med 5 x 0,1 ml vardera), förvara vid -°80
    •C ExpiFectamine Sf Transfektionsreagens (1 mL), förvara vid 4 °C, frys inte
    Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
    Formatera Vätska
    Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
    Uttryckssystem Baculovirus
    Produktlinje Bac-to-Bac, TOPO
    Promotor Polyhedrin