Läs mer
Gibco™ Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Utsöndrat uttryckssystem
Produktkod. 10778585
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10778585 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10778585 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A11339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37080.00 SEK
    31147.20 SEK / 20 reaktioner
    Save 5932.80 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Utsöndrat uttryckssystem
Bac-to-Bac™ Baculovirusexpression är en effektiv metod för att producera baculovirus för högnivåproteinexpression i insektsceller. Det är beroende av generering av rekombinant virus genom platsspecifik transposition i E. coli (DH10Bac™ i stället för homolog rekombination i insektsceller. Den nya pFastBac™ HBM TOPO™ vektor möjliggör utsöndrat proteinuttryck eftersom den har honungsbiets melittin (HBM ) utsöndringssignal. Den nya vektorn bör starkt övervägas för uttryck av glykoproteiner. Glykoproteiner kan inte glykosyleras i frånvaro av någon utsöndringssignal. I motsats till glykoproteiner som utsöndras från däggdjursceller kan glykoproteiner som utsöndras från baculovirus lätt avglykosyleras in vitro. Detta är en mycket viktig egenskap för att kristallisera proteiner!
De pFastBac™ HBM TOPO™ vektorn har också en C-terminal His-Tag med en TEV-klyvningssignal för att möjliggöra enkel rening av histidinfusionsproteiner på nickelkelaterande hartser (ProBond™ Purification System) och naturliga proteiner med hjälp av AcTev™ proteas.
Vektorn använder den starka polyhedrinpromotorn för att generera höga nivåer av uttryck i en mängd olika insektscellinjer som Sf9, Mimic™ Sf9, Sf21 och High Five™ celler i Sf-900 II& Sf-900™ III media från Gibco .
Traditionella baculovirussystem kräver rening och amplifiering av en initial viral supernatant med låg titer. Detta kräver en tidskrävande plackanalys. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektorer rekombinerar dock med moderbacmiden i DH10Bac™ E. coli-kompetenta celler för att bilda en expressionsbacmid. Transfektera bacmiden till insektsceller för snabb produktion av en hög titer av rena rekombinanta baculoviruspartiklar i den allra första transfektionen. Du sparar veckor av dyrbar tid. Samla en ren P2-baculovirusstock på dag 10 utan att behöva göra en tråkig plackanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Pichia Protein Expression System
Kloningsmetod Trubbig TOPO™
Protein Tag Hans Tag (6x)
Kvantitet 20 reaktioner
Innehåll och lagring Bac-to-Bac HBM TOPO Utsöndrat uttryckssystem:
• Vektorkit för 20 TOPO kloningsreaktioner, lagra vid -20 °C pFastBac/HBM-TOPO-vektor innehållande C-terminal TEV-klyvningsställe
   –och His-tag
   – pFastBac 1-Gus kontrollplasmid (kontrollexpressionsvektor)
   – Andra kit-reagenser: 10X PCR, dNTP mix, saltlösning, sterilt vatten, kontroll PCR mall, polyhedrin forward primer, SV40 pA reverse primer
• One Shot Mach1-T1R kemiskt kompetent E. coli för 20 reaktioner (20 x 50μ L), lagra vid -°80 C
• MAX Efficiency DH10Bac Kompetent E. coli för 20 reaktioner (4 kit med 5 x 0,1 ml vardera), förvara °vid -80
• ExpiFectamine C Sf Transfektionsreagens (1 mL), förvara vid 4 °C, frys inte
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
Uttryckssystem Baculovirus
Produktlinje Bac-to-Bac, TOPO
Promotor Polyhedrin