Läs mer
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ N-Hans TOPO™ Kloningssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bac-to-Bac™ Baculovirusexpression är en effektiv metod för att producera baculovirus för högnivåproteinexpression i insektsceller. Den förlitar sig på generering av rekombinant virus genom platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller. Ny: pFastBacTOPO™ vektorer!
Pålitligt och snabbt proteinuttryck The
Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System är snabbare och enklare än traditionellt baculovirusexpression, och det upprätthåller höga nivåer av proteinuttryck. Den är baserad på platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System är högt ansedd inom akademisk litteratur. Minst 80 citeringar varje år sedan 2000!
Traditionella baculovirussystem kräver rening och amplifiering av en initial viral supernatant med låg titer. Detta kräver en tidskrävande plackanalys. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektorn rekombinerar dock med moderbacmiden i DH10Bac™ E. coli-kompetenta celler för att bilda en expressionsbacmid. Transfektera bacmiden till insektsceller för snabb produktion av en hög titer av rena rekombinanta baculoviruspartiklar i den allra första transfektionen. Du sparar veckor av dyrbar tid. Samla en ren P2-baculovirus-stam på dag 10 utan att behöva göra en tråkig plackanalys (se figur 1)
Högt uttryck, enkel screening
pFastBac™ använder den starka polyhedrinpromotorn för att generera höga nivåer av uttryck i en mängd olika insektscellinjer som Sf9, Sf21 och High Five™ celler.
Nya tillägg:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer är nu tillgängliga som pFastBacTOPO™ vektorer också. pFastBacTOPO™ vektorer är Blunt™ TOPO™ vektorer och levereras med Mach1™ -T1R E. coli för enkel kloning och pFastBac GOI-⁄förökning. De nya vektorerna gör att du kan:
Amplifiera din gen av intresse (GOI) med ett PCR-enzym av högsta trohet som t.ex Accuprime™ Pfx SuperMix.
TOPO™ klona den trubbiga PCR-produkten in i den nya vektorn på bara 5 minuter!
Visualisera kolonier 8 timmar efter plätering på ampicillinselektiva plattor eftersom Mach1™ -T1R E. coli-celler har en snabbare fördubblingstid jämfört med andra vanliga kloningsstammar.
Med Bac-to-Bac™ N-Hans TOPO™ klonings- eller expressionskit, kan du producera ett N-terminalt His-fusionsprotein med ett TEV-klyvningsställe för att rena med nickelkelaterande ’harts (Invitrogen s ProBond™ Purification System) och generera ett naturligt protein ’med hjälp av Invitrogens populära AcTEV™ Proteas.
De nya vektorerna kombinerar TOPO™ kloningsteknik med högt ansedda Bac-to-Bac™ baculovirusexpressionsfunktioner för att möjliggöra enkel kloning och högnivåproteinexpression.
De pFastBacTOPO™ vektorer erbjuds som klonings- och expressionssatser.
Pålitligt och snabbt proteinuttryck The
Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System är snabbare och enklare än traditionellt baculovirusexpression, och det upprätthåller höga nivåer av proteinuttryck. Den är baserad på platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller. De Bac-to-Bac™ Baculvirus Expression System är högt ansedd inom akademisk litteratur. Minst 80 citeringar varje år sedan 2000!
Traditionella baculovirussystem kräver rening och amplifiering av en initial viral supernatant med låg titer. Detta kräver en tidskrävande plackanalys. Bac-to-™Bac's pFastBac™ vektorn rekombinerar dock med moderbacmiden i DH10Bac™ E. coli-kompetenta celler för att bilda en expressionsbacmid. Transfektera bacmiden till insektsceller för snabb produktion av en hög titer av rena rekombinanta baculoviruspartiklar i den allra första transfektionen. Du sparar veckor av dyrbar tid. Samla en ren P2-baculovirus-stam på dag 10 utan att behöva göra en tråkig plackanalys (se figur 1)
Högt uttryck, enkel screening
pFastBac™ använder den starka polyhedrinpromotorn för att generera höga nivåer av uttryck i en mängd olika insektscellinjer som Sf9, Sf21 och High Five™ celler.
Nya tillägg:
Bac-to-™Bac's pFastBac vektorer är nu tillgängliga som pFastBacTOPO™ vektorer också. pFastBacTOPO™ vektorer är Blunt™ TOPO™ vektorer och levereras med Mach1™ -T1R E. coli för enkel kloning och pFastBac GOI-⁄förökning. De nya vektorerna gör att du kan:
De nya vektorerna kombinerar TOPO™ kloningsteknik med högt ansedda Bac-to-Bac™ baculovirusexpressionsfunktioner för att möjliggöra enkel kloning och högnivåproteinexpression.
De pFastBacTOPO™ vektorer erbjuds som klonings- och expressionssatser.
Specifikationer
Specifikationer
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) |
| Celllinje | Hög Five™ , Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Kompetent cell |
| Kloningsmetod | Trubbig TOPO |
| Innehåll och lagring | Kit innehåll för Bac-to-Bac™ N-Hans TOPO™ kloningssats (För detaljer se manualen) • Vektorkit för 20 topokloningsreaktioner: o ⁄pFastBac NT-TOPO™ Vektor som innehåller N-terminalen His-Tag och TEV-klyvningsställe. o ⁄pFastBac NT-Gus kontrollplasmid (kontrollexpressionsvektor) o Andra reagens som medföljer: 10x PCR, dNTP-blandning, saltlösning, sterilt vatten, kontroll PCR-mall, Polyhedrin Forward Primer, SV40 pA Reverse Primer • Kit som innehåller kompetenta celler (20 reaktioner): o En Shot™ Mach1-T1R kemiskt kompetent E. coli vektorkit: lagra vid -20 °C Ett Mach Shot™ 1-T1R kemiskt kompetent E. coli: lagras vid -80 °C |
| Uttrycksmekanism | Insektscellsuttryck |
| Uttryckssystem | Baculovirus |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck, viral vaccinproduktion |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produktlinje | Bac-to-Bac , TOPO |
| Visa mer |