Läs mer
Bacampicillin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Bacampicillin hydrochloride is a penicillin antibiotic, is a prodrug of ampicillin with improved oral bioavailability.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bacampicillin hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 37661-08-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28ClN3O7S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (249.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)OC(OC(OCC)=O)C.[H]Cl |
| Visa mer |