missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Baccatine III, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10367421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10367421 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10367421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329380050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Baccatine III
Namnnotering 95%
CAS 27548-93-2
Smältpunkt 229.0°C to 234.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C31H38O11
Brytningsindex 1.5455 to 1.5475
MDL-nummer MFCD00153921
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso,ethanol
InChI-nyckel OVMSOCFBDVBLFW-VHLOTGQHSA-N
LEDER CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H]3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C
IUPAC-namn (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9,15-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
Molekylvikt (g/mol) 586.63
PubChem CID 71816153
Formel vikt 586.6
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.