Läs mer
Invitrogen™ BACE1 (β -Sekretas) FRET Assay Kit, röd
Produktkod. 12010196
Change view
Kvantitet:
400 x 40μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12010196 400 x 40μ L-analyser Paket med 400
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12010196 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P2985
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BACE1 FRET Assay (ß-Secretase) Kit, röd
BACE1 (β -sekretas) är ett nyckelenzym som är involverat i produktionen av amyloid beta-peptider (Abeta) som finns i extracellulära amyloidplack av Alzheimers sjukdom (AD). I vissa fall kan tidig debut av familjär AD tillskrivas en svensk mutation i amyloidprekursorproteinet (APP), vilket dramatiskt förbättrar klyvningen av detta protein av BACE1. Detta och andra genetiska och patologiska bevis har lett till terapeutiska tillvägagångssätt som fokuserar på hämning av BACE1 och andra APP-klyvande enzymer, såsom gamma-sekretas. BACE1 fluorescensresonansenergiöverföring (FRET) Assay Kit tillhandahåller en känslig och effektiv metod för att screena potentiella BACE1-hämmare. Detta kit använder renat baculovirus-uttryckt BACE1 och ett nytt rött FRET-peptidsubstrat baserat på den svenska mutanten.
BACE1 FRET Assay Kit erbjuder:
  • Röd emission för att minska sammansatt interferens
  • Excitation vid 545 nm och avläst emission vid 585 nm
  • En lättanvänd, snabb, homogen analys som utförs i lösning
  • Mångsidig formatering för screening med hög genomströmning
  • Stabila —resultatmätningar kan göras i upp till 24 timmar
    . Principen för BACE1 FRET-analysen är som följer: Peptidsubstratet syntetiseras med två fluoroforer, en fluorescerande donator (ett rhodamin- (Rh)-derivat) och en proprietär släckningsacceptor. Avståndet mellan dessa två grupper har valts så att vid ljusexcitation släcks donatorns (D) fluorescensenergi avsevärt av acceptorn (A) genom ett kvantmekaniskt fenomen känt som resonansenergiöverföring (Figur 1). Vid klyvning av proteaset separeras fluoroforen från den släckande gruppen, vilket återställer det fulla fluorescensutbytet för donatorn. Således blir ett svagt fluorescerande peptidsubstrat starkt fluorescerande vid enzymatisk klyvning; ökningen av fluorescens är linjärt relaterad till proteolyshastigheten.
    Källa till BACE1 enzym:
    En cDNA-sekvens som kodar för aminosyrorna 1-460 av human BACE1, motsvarande ektodomänen, uttrycktes i rekombinanta, bakulovirusinfekterade insektsceller. Renad BACE1 existerar som proBACE1-formen med en skenbar molekylvikt av 55 kDa och en N-terminal sekvens av TQHGIRLPLR.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Komponenter i BACE1 FRET Assay Kit är listade i Tabell 1. Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 400 kinetiska eller slutpunktsanalyser med hög genomströmning. BACE1-enzymet är också tillgängligt separat. Förvara BACE1-enzym vid -80 °C. Förvara BACE1-substrat och BACE1-produktstandard vid -20 °C. Undvik att utsätta dessa komponenter för upprepade frys-upptiningscykler. BACE1-analysbufferten och BACE1-stopplösningen kan tinas vid mottagandet och förvaras i rumstemperatur.
    Analysera β-Sekretasanalys
    Produkttyp FRET Assay Kit
    Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
    Typ av substrat Beta-sekretassubstrat
    För användning med (applikation) BAND
    Kvantitet 400 x 40μ L-analyser
    Frakt skick Torr is
    Mål Beta Secretase (BACE1)