Läs mer
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues
Produktkod. 30058117
Change view
Förpackningsmängd:
Flow-Pack, 80 XL Tissues
Flödespack, 100 näsdukar
Mått (L x B):
20 x 17 cm (7,9 x 6,7 tum)
20 x 30 cm (7,9 x 11,8 tum)
Storlek:
Standard
X-large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd Mått (L x B) Storlek
30058117 Flow-Pack, 80 XL Tissues 20 x 30 cm (7,9 x 11,8 tum) X-large
30048900 Flödespack, 100 näsdukar 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 tum) Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30058117 Leverantör Hartmann Leverantörsnummer 981936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 SEK
    1013.20 SEK / Paket med 6
    Save 381.80 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Zero Tissues rengör och desinficerar servetter baserade på organiska syror Bacillol™ och är mycket effektiva och skonsamma mot materialen.
  • Färdiga snabba desinfektionsservetter gjorda av 100 % plastfritt material
  • Virucidal på 2 minuter
  • Fri från alkoholer, kvartära ammoniumföreningar, väteperoxider, parfymer och färgämnen
  • >98,5 % av ingredienserna är av ekologiskt ursprung
  • Patenterad formulering – organiskt syrakomplex
  • Ingen märkning av farliga ämnen
  • Mycket god materialkompatibilitet
  • Hållbart, högkvalitativt, icke-vävt servettmaterial
  • BPR-testad
  • Utmärkt, synlig blötning av ytor
  • Kan användas utan handskar
  • Bra rengöringsegenskaper
  • Praktiskt viksystem för säker och enkel borttagning av de enskilda servetterna från den återförslutbara flödesförpackningen
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsservett
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Icke-vävt tyg
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Mått (L x B) 20 x 30 cm (7,9 x 11,8 tum)
För användning med (applikation) Rengöring och desinfektion
Förpackningsmängd Flow-Pack, 80 XL Tissues
Lager 1-ply
Storlek X-large
Sterilitet Sterila