Läs mer
Thermo Scientific™ Bacillus cereus selektiv agarbas (uttorkad)
Produktkod. 10301113
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10301113 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10301113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0617B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    354.78 SEK / 500g
    Save 1840.22 SEK
    83% Av
 Begränsad artikel
I lager
Selektivt isolera och räkna upp Bacillus cereus från matprover med detta selektiva och differentierade medium.
Selektivt isolera och räkna upp Bacillus cereus från livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus cereus selektiv agarbas (uttorkad). Bacillus cereus Selective Agar Base uppfyller kraven på ett medium som är tillräckligt selektivt för att kunna upptäcka små antal Bacillus cereus-celler och sporer i närvaro av stora mängder andra livsmedelsföroreningar. Mediet är också tillräckligt diagnostiskt för att kolonier av Bacillus cereus lätt ska identifieras och bekräftas genom mikroskopisk undersökning.
Bacillus cereus är en grampositiv, stavformad betahemolytisk bakterie som vanligtvis finns i jord och mat. Rollen av Bacillus cereus i matförgiftning, särskilt från konsumtion av förorenat ris, är nu väl dokumenterad 1,2,3 . Organismen har också varit inblandad i ögoninfektioner 4, 5 och en lång rad andra tillstånd, inklusive abscessbildning, hjärnhinneinflammation, septikemi och sårinfektion.
Bacillus cereus är erkänt som en signifikant patogen i postoperativa och posttraumatiska sår hos ortopediska patienter 6 . Bland veterinärer är Bacillus cereus en känd orsak till sjukdomar, särskilt mastit, hos tackor och kvigor 7 .
  • Differential : skiljer cereus från andra arter av Bacillus baserat på deras resistens mot polymyxin, brist på mannitolfermentering och närvaron av lecitinas.
  • Selektiv : hämmar tillväxten av gramnegativa bakterier som Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa på grund av tillsatsen av polymixin B-tillskott.
Bacillus cereus Selective Agar är baserad på det mycket specifika diagnostiska och selektiva PEMBA-mediet, utvecklat av Holbrook och Anderson 1 för isolering och räkning av Bacillus cereus i livsmedel. Den uppfyller kraven på ett medium som är tillräckligt selektivt för att kunna detektera små mängder Bacillus cereus -celler och sporer i närvaro av ett stort antal andra livsmedelsföroreningar. Mediet är också tillräckligt diagnostiskt för att kolonier av Bacillus cereus lätt kan identifieras och bekräftas genom mikroskopisk undersökning.
Mediets primära diagnostiska egenskaper är det koloniala utseendet, utfällning av hydrolyserat lecitin och Bacillus cereus misslyckande att använda mannitol. De typiska kolonierna av Bacillus cereus skapas, cirka 5 mm i diameter och har en distinkt turkos till påfågelblå färg omgiven av en bra äggulefällning av samma färg. Dessa egenskaper skiljer Bacillus cereus från andra Bacillus spp. förutom Bacillus thuringiensis .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bacillus Cereus selektiv agarbas
Form Pulver
Produkttyp Selektivt medium
Kvantitet 500 g
Avkastning För 12,2L medium