Läs mer
Melford Bacitracin
Beskrivning
Bacitracin är ett antibiotikum som har stor betydelse på life science-marknaden.
På life science-marknaden används bacitracin främst för sina antimikrobiella egenskaper. Det används ofta i mikrobiologiska laboratorier, forsknings- och läkemedelsindustrier. Bacitracin är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva bakterier, inklusive Staphylococcus och Streptococcus arter.
En av de viktigaste tillämpningarna av bacitracin är i cellodling och vävnadsodling. Det används som tillsats i cellodlingsmedia för att förhindra bakteriell kontaminering, vilket säkerställer tillväxten av oförorenade cellinjer. Bacitracin verkar genom att hämma syntesen av bakteriecellväggen, vilket leder till att bakterietillväxten störs och kontaminering förhindras.
Dessutom används bacitracin i forskningslaboratorier för att studera bakteriell känslighet för antibiotika och bestämma de lägsta hämmande koncentrationerna (MIC) av bakterier. Det är ett viktigt verktyg för att utvärdera effektiviteten av antimikrobiella medel och studera antibiotikaresistensmekanismer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bacitracin |
| CAS | 1405-87-4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C66H103N17O16S |