Läs mer
Bacitracin (>80%), TRC
Produktkod. 30138741
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138741 25 g
30135138 10 g
30006798 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 30138741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB10650025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-87-4
Molekylformel C66 H103 N17 O16 S . 3 C65 H101 N17 O16 S
Molekylvikt (g/mol) 1155.4
Synonym Altracin, Ayfivin, Baci-Jel, Baciguent, Bacillichin, Bacilliquin, Bacitek Ointment, Fortracin, Parentracin, Penitracin, Topitracin, Tropitracin, Zutracin
IUPAC-namn (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-15-[(2S)-butan-2-yl]-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid;(4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-15-[(2S)-butan-2-yl]-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid;(4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-15-propan-2-yl-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid;(4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-methylpropyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-15-[(2S)-butan-2-yl]-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C1=N[C@@H](CS1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC.CC[C@H](C)[C@H](N)C5=N[C@@H](CS5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]6CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc7c[nH]cn7)NC(=O)[C@@H](Cc8ccccc8)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC6=O)C(C)C.CC[C@H](C)[C@H](N)C9=N[C@@H](CS9)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]%10CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc%11c[nH]cn%11)NC(=O)[C@@H](Cc%12ccccc%12)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC%10=O)[C@@H](C)CC.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]%13CSC(=N%13)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@H]%14CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc%15c[nH]cn%15)NC(=O)[C@@H](Cc%16ccccc%16)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC%14=O)[C@@H](C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bacitracin
Analyt- eller komponentnamn Bacitracin
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C66H103N17O16S.3C65H101N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)82-53(36(8)10-2)64(98)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-63(97)52(34(5)6)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)81-52(34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)82-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)52(82-57(91)41(21-22-49(84)85)73-58(92)42(25-33(3)4)75-62(96)47-31-99-65(80-47)51(68)34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,98)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,97)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,91)(H,82,90)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48-,52-,53-,54-;3*35-,36-,39-,40+,41+,42-,43+,44-,45-,46+,47-,51-,52-,53-/m0000/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 25 g
Formel vikt 5644.9488