missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bacitracin A (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30345243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345243 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30345243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1065332.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bacitracin A
CAS 22601-59-8
Molekylformel C66H103N17O16S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Bacitracin A1, 1-[N-[[2-(1-amino-2-methylbutyl)-4,5-dihydro-4-thiazolyl]carbonyl]-L-leucine]-Bacitracin F, 1,4,7,10,13,16,19-Heptaazacyclopentacosane, cyclic peptide deriv., Bacitracin A2a, NSC 45737
InChI formel InChI=1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48-,52-,53-,54-/m0/s1
LEDER CC[C@@H]([C@H](N)C1=N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H]2CCCCNC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC2=O)CCCN)=O)[C@H](CC)C)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)CC4=CN=CN4)=O)CC(O)=O)=O)CC(N)=O)=O)=O)[C@H](CC)C)=O)CCC(O)=O)=O)CC(C)C)=O)CS1)C
IUPAC-namn (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-15-[(2S)-butan-2-yl]-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 1422.69
Formel vikt 1421.7489
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.