Läs mer
Thermo Scientific™ Bacitracinskivor
Produktkod. 11943112
Change view
Kvantitet:
50 skivor/kassett
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11943112 50 skivor/kassett Paket med 250
11648412 50 skivor/kassett Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11943112 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0002B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.92 SEK
    742.17 SEK / Paket med 250
    Save 81.75 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skilj Lancefield Group A streptokocker från andra beta-hemolytiska streptokocker med hjälp av dessa diagnostiska skivor.
Skilj Lancefield Group A streptokocker från andra beta-hemolytiska streptokocker med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacitracinskivor. Bacitracin-skivor hjälper till att spara avsevärd tid, arbete och material när de används som ett screeningtest innan serologisk gruppering. Grupp A-streptokocker har visat sig vara mer känsliga för bacitracin än beta-hemolytiska fläckar från andra grupper 1, vilket gör att bacitracin kan användas som ett snabbt diagnostiskt medel för presumtiv identifiering av grupp A-streptokocker.
Lancefield Grupp A streptokocker (GAS) består huvudsakligen av Streptococcus pyogenes, men S. dysgalactia e kan också vara grupp A streptokocker. S. pyogenes är en beta- hemolytisk art av grampositiva bakterier som är ansvarig för ett brett spektrum av både invasiva och icke-invasiva infektioner. S.pyogenes är den vanligaste bakteriella orsaken till akut faryngit, och står för 15-30% av fallen hos barn och 5-10% av fallen hos vuxna. 2
Använd Bacitracin Discs som en enkel och praktisk screeningteknik för rutinmässig klinisk mikrobiologi.
  • Snabb differentiering av Lancefield Group A streptokocker från andra beta-hemolytiska streptokocker.
  • Sparar tid, arbete och material när det används som ett screeningtest innan serologisk gruppering.
  • Enkelt och färdigt att använda.
Maxted 1 visade att grupp A- streptokocker var mer känsliga för bacitracin än beta-hemolytiska stammar från andra grupper, och att bacitracin därför kan användas som ett snabbt diagnostiskt medel för grupp A-streptokocker . Han fann att endast 1,7 % av 2 386 bacitracinkänsliga stammar visade sig inte vara grupp A, och endast 2,5 % av 851 resistenta stammar var grupp A. Levinson och Frank 3 som använde impregnerade pappersskivor för samma ändamål, observerade att 93,2 % av 866- strephamocitic sensitive beta-gruppen tillhörde 866-strephamocitic beta . al . 4 jämförde bacitracinskiva, fluorescerande antikroppar och Lancefield-precipitintekniker för identifiering av grupp A -streptokocker. Bacitracindisktekniken ansågs vara den enklaste och mest praktiska för det rutinmässiga kliniska laboratoriet.
Användningen av känslighetstestning av bacitracin är inte begränsad till differentieringen av beta-hemolytiska streptokocker. Guthof 5 fann att känslighet för optochin, bacitracin och furacin var ett användbart test för att skilja Aerococcus viridans och Streptococcus milleri från enterokocker och mitis streptokocker.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C till +8 °C
Beskrivning Bacitracinskivor
Detekterbara analyter Streptokocker (Grupp A)
Formatera Disk, Kassett
Typ Bacitracin skiva
Förpackningstyp 5 vagn./förp.
Kvantitet 50 skivor/kassett