Läs mer
Bacitracin F (~75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bacitracin F |
| Analyt- eller komponentnamn | Bacitracin F |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C66H98N16O17S/c1-9-35(6)52(82-58(92)42(22-23-50(84)85)73-59(93)43(26-34(4)5)75-63(97)48-32-100-66(80-48)54(88)37(8)11-3)64(98)74-40-20-15-16-25-70-55(89)46(29-49(68)83)77-62(96)47(30-51(86)87)78-61(95)45(28-39-31-69-33-71-39)76-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)79-65(99)53(36(7)10-2)81-57(91)41(21-17-24-67)72-56(40)90/h12-14,18-19,31-37,40-47,52-53H,9-11,15-17,20-30,67H2,1-8H3,(H2,68,83)(H,69,71)(H,70,89)(H,72,90)(H,73,93)(H,74,98)(H,75,97)(H,76,94)(H,77,96)(H,78,95)(H,79,99)(H,81,91)(H,82,92)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,52-,53-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 1418.7017 |