Läs mer
Bacitracin, Fisher BioReagents
Produktkod. 10094627
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10094627 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10094627 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29501
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibitor of protein disulfide isomerase. Interferes with building blocks of peptidoglycan bacterial cell wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bacitracin
Typ Bacitracin
Fysisk form Powder/Solid
CAS 1405-87-4
pH 6.0 to 7.0
Smältpunkt 221°C
Källa Bacillus licheniformis
Förlust vid torkning < 5.0%
Förpackning Amber Glass
Potens > 70 U/mg
Färg Beige
Kvantitet 1 g
Molekylformel C66H103N17O16S
Merck Index 15, 927
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 1422.69
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bacitracin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.