Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, styrka min. 60 enheter/mg
Produktkod. 10523201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10523201 5 g Glasflaska 5g
10667542 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10523201 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226100050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Bacitracin, CAS # 1405-87-4, är cykliskt polypeptidbaserat antibiotikum som uppvisar aktivitet mot mikrober som orsakar lunginflammation, hud- och ögoninfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Bacitracin är en blandning av minst nio olika cykliska polypeptider, ursprungligen isolerade från Bacillus-bakterier 1945
•Bacitraciner fungerar genom att binda tvåvärda metallkatjoner och förhindra hydrolys av lipider till användbara cellväggskomponenter
Användningsområden
•Bacitracin har parats med nanopartiklar i vissa laboratoriestudier för att öka dess effektivitet
•Den är lämplig för laboratoriestudier av bakteriell resistens, infektion och korsreaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-87-4
Molekylformel C66H103N17O16S
MDL-nummer MFCD00062640
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bacitracin
Typ Bacitracin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 221.0°C to 225.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5.0% max. (1 g, 60°C, 3 Hrs) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Förpackning Glasflaska
Färg Beige eller vit
Koncentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 927
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, methanol and, alcohol, practically insoluble in ether, chloroform and, acetone
Formel vikt 1422.71
Procent renhet 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bacitracin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.