Läs mer
Bacitracin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414819
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414819 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15414819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62432.14
Request Bulk or Custom Format
Bacitracin, CAS # 1405-87-4, är cykliskt polypeptidbaserat antibiotikum som uppvisar aktivitet mot mikrober som orsakar lunginflammation, hud- och ögoninfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Bacitracin är en blandning av minst nio olika cykliska polypeptider, ursprungligen isolerade från Bacillus-bakterier 1945
  • Bacitraciner fungerar genom att binda tvåvärda metallkatjoner och förhindra hydrolys av lipider till användbara cellväggskomponenter
Användningsområden
  • Bacitracin har parats med nanopartiklar i vissa laboratoriestudier för att öka dess effektivitet
  • Den är lämplig för laboratoriestudier av bakteriell resistens, infektion och korsreaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-87-4
Molekylformel C66H103N17O16S
MDL-nummer MFCD00062640
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bacitracin
Typ Bacitracin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 222°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,934
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 1421.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.