Läs mer
Bacitracin Zinc (>80%), TRC
Produktkod. 30132539
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132539 250 mg
17970615 50 mg
17943425 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB106505250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-89-6
Synonym Bacitracin zinc∣Baciferm (8CI)∣Albac∣Bacifarmin∣Bacifarmin-zinc∣Baciferm PB∣Noptracin∣ST 56∣Zinc-bacitracin∣Bacitracin Zinc∣GR 31385A
Tekniske data
Formatera Neat
Molekylvikt (g/mol) 1472.06
Produkttyp API
Kvantitet 250 mg
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.