Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, zinksalt, styrka min. 60 enheter/mg
Produktkod. 10348310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10348310 5 g Glasflaska 5g
10259163 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10348310 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226110050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-89-6
MDL-nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bacitracin, zinc salt
Typ Bacitracin zinksalt
Namnnotering Styrka minst 60 enheter/mg
Fysisk form Fint kristallint pulver
pH 6 till 7,5 (som beskrivs av Eur. Pharm.)
Smältpunkt 250,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 5 % max. (1 g, 60 °C) (P2O5) (inte överstigande 0,1 kPa i 3 timmar.)
Förpackning Glasflaska
Färg Beige eller grå/gul till vit
Koncentration ≥60 I.U./mg (styrka, på torkad subst.)
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 929
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5,1 g/L (28 °C). Andra lösligheter: 6,55 g/L metanol - 2,0 g/L etanol (28 °C), 0,16 g/L isopropanol - 1,3 g/L etylacetat (28 °C), 0,01 g/L kloroform
Procent renhet 60 I.U./mg min. (styrka, på torkad subst.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.