Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, zinksalt, styrka min. 60 enheter/mg
Produktkod. p-62198 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10259163
Brand: Thermo Scientific Chemicals 226110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-89-6
MDL-nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bacitracin, zinc salt
Typ Bacitracin Zinc Salt
Namnnotering potency min. 60 Units/mg
Fysisk form Fint kristallint pulver
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Smältpunkt 250.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Förpackning Glasflaska
Färg Beige eller grå/gul till vit
Koncentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 929
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Procent renhet 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.