Läs mer
CPC™ Back-to-Back-insertadapter
Produktkod. 17874454
Change view
Tryck:
Upp till 60 psi, 4,1 bar
Produktkod. Tryck
17874454 Upp till 60 psi, 4,1 bar
1 options
Produktkod. 17874454 Leverantör CPC™ Leverantörsnummer MPC22X2239M
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
MPC till MPX Back-to-Back-insertadapter
  • Medicinsk grad
  • Icke-ventilerad
  • Tätningsalternativ: Silikon, platinahärdad, USP klass VI, ADCF
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, ADCF
Färg Bärnsten
Material Polysulfon
Tryck Upp till 60 psi, 4,1 bar
Steriliseringsmetod Gamma, Autoklav
Temperatur (engelska) Max. 300 °F
Temperatur (engelska) Min -40 °C
Temperatur (metrisk) Max 149 °C