Läs mer
Applied Biosystems™ Bakgrundsplatta, 384-brunn
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 384-brunnars platta
Beskrivning
- 384-brunnars bakgrundsplatta används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med 384-brunnars block.
- Bakgrundskalibrering bör utföras minst var sjätte månad.
- Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Förpackning | 1 x 384 tallrik |
| Produkttyp | Bakgrundsplatta |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Antal Wells | 384 |
| Kvantitet | 1 x 384-brunnars platta |