Läs mer
Applied Biosystems™ Background Plate, 96-well
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- The 96-Well Background Plate is used to maintain your real-time PCR instrument with 96-well standard block.
- Background calibration should be run at least every six months.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at –20°C ± 5°C. |
| Förpackning | 1 x 96 Plate |
| Produkttyp | Background plate |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Antal Wells | 96 |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnsplatta |