Läs mer
Hanna Instruments™ Ryggsäck Lab™ Utbildningstestsats för vattenkvalitet
Räckvidd:
Olika (baserat på parameter)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Backpack Lab Water Quality Educational Test Kit är ett klassrum i en ryggsäck! Perfekt för transport, det 'är lätt att ta med sig den här tåliga ryggsäcken till fältet för mätningar på plats. Detta bärbara kit innehåller välkonstruerade lektioner och aktiviteter för att hjälpa eleverna att förstå vikten av vanliga vattenkvalitetsparametrar.
- Testar 10 parametrar: surhet, alkalinitet, koldioxid, löst syre, hårdhet, nitrat, fosfat, pH, konduktivitet och totalt lösta fasta ämnen
- Levereras med alla nödvändiga reagenser och utrustning för att utföra varje analys
- Inkluderar HI98129 Combo pH/Konduktivitet/TDS vattentät testare
- Försedd med en secchi-skiva för övervakning av grumlighet
- Inkluderar laminerade fälttestprocedurer och arbetsblad för labbaktivitet
- Komplett installation i en ryggsäcksväska för enkel transport
- Alla reagenser och buffertar tillgängliga individuellt: du behöver inte köpa ett nytt kit när de tar slut
- Testar parametrar i följande intervall:
Aciditet: 0 till 100 mg/L eller 0 till 500 mg/L
Alkalinitet: 0 till 100 mg/L eller 0 till 300 mg/
L koldioxid: 0,0 till 10,0 mg/L, 0,0 till 50,0 mg/L och 0 till 100 mg/
L Upplöst syre: 0,0 till 10,0 mg/
L Hårdhet: 3,0 eller 0,0 mg/L 300mg/L Nitrat:
0 till 50mg/L Fosfat:
0 till 5mg/L pH: 0,00
till 14,00 EC:
0 till 3999 S/μcm TDS:
0 till 2000mg/L Temperatur:
0,0 till 60,0 till °140,0 F C/°32.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | pH:± 0,05, EC:± 2 % FS, TDS:± 2 % FS, Temp:± 0,5 C/°1 °F |
| För användning med (applikation) | Fälttestning av vattenkvalitet för klassrumslabb |
| För användning med (utrustning) | Vattenprover |
| Inkluderar | HI98129 Combo-testare, testkit (surhet, alkalinitet, CO2, DO, hårdhet, nitrat, fosfat), 10 fälttestprocedurer, lärarresurs-cd, lärarhandledning och ryggsäck |
| Antal tester | 110 (surhet, alkalinitet, koldioxid, löst syre), 100 (total hårdhet, nitrat), 50 (fosfat) |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Räckvidd | Olika (baserat på parameter) |
| Tillräckligt för | Test för: surhet, alkalinitet, koldioxid, löst syre, hårdhet, nitrat, fosfat, pH, EC, TDS, grumlighet |
| Testmetod | Titrering, kolorimetri och direkt mätning |
| Typ | Ryggsäckslabb - Kemikalietestsatser |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BACKPACK WATER QUALITY TEST KIT
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H372-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P391-Samla upp spill.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide, Potassium iodide, Sodium azide, Propionicacid, Hydrochloric acid, Potassium disul