Läs mer
Thermo Scientific™ Geobacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™
Produktkod. p-4525563
ATCC®:
7953TM*
Beskrivning:
Sporremsa Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™ ; 10 5 sporpopulation
Förpackningsstorlek:
100 remsor
Produktkod. 12355403
Brand: Thermo Scientific™ R4851001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Spore Strips är stabiliserade mikroorganismimpregnerade remsor förpackade i individuella återförslutbara plastpåsar.
  • 10 -6 sporpopulationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 7953TM*
Beskrivning Sporremsa Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™ ; 10 5 sporpopulation
Formatera Sporremsor
Produkttyp Geobacillus arter
Målorganismklass Gram-positiva stavar
Testtyp Kvalitativ QC
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.