Läs mer
Baclofen 0.5 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30461302
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461302 1 ml
1 options
Produktkod. 30461302 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1235.0008
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnamn Baclofen
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Lösningstyp Single Solution
LEDER NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 213.0557 g/mol