Läs mer
(+/-)-Baclofen, 99+%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62768.03
| Kvantitet | 1g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
| (+/-)-Baclofen | |
| C10H12ClNO2 | |
| 1g | |
| 14,937 | |
| Soluble in dilute NaOH or dilute HCl; Soluble in water at approximately 4mg/ml at pH 7;6 | |
| C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)CN)Cl | |
| 213.661 | |
| CHEBI:2972 | |
| ≥99% |
| 1134-47-0 | |
| MFCD00055143 | |
| UN2811 | |
| baclofen, lioresal, baclon, 4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, dl-baclofen, kemstro, gabalon, baclofene, baclofeno, baclofenum | |
| KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid | |
| 2284 | |
| 213.66 |
Säkerhet och hantering
- (^+)-Baclofen
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Baclofen