missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Baclofen-d4 (4-chlorophenyl-d4), CDN

Produktkod. 30316885
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316885 0.01 g
30316426 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316885 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75490.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Baclofen phenyl-d4
CAS 1189938-30-4
Molekylformel C10 2H4 H8 Cl N O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4
InChI formel InChI=1 S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8 H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 217.69
Formel vikt 217.0808 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.