missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Baclofen-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baclofen 2,4-butyl-d4 |
| CAS | 70155-52-1 |
| Molekylformel | C10 2H4 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | β-(Aminomethyl-d2)-4-chlorobenzenepropanoic-α,α-d2 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C(c1ccc(Cl)cc1)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-(4-chlorophenyl)-2,2,4,4-tetradeuterio-butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vikt | 217.0808 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?