missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Baclofen-d4, TRC

Produktkod. 30346187
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346187 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30346187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1080021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Baclofen phenyl-d4
CAS 1189938-30-4
Molekylformel C10 2H4 H8 Cl N O2
Kvantitet 1 mg
Synonym β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 217.69
Formel vikt 217.0808
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.