missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Baclofen-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baclofen phenyl-d4 |
| CAS | 1189938-30-4 |
| Molekylformel | C10 2H4 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vikt | 217.0808 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?