Läs mer
Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 204503-99-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 Cl N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | beta-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, beta-(aminomethyl)-4-chloro-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl beta-(aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoate hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNO2.ClH/c1-2-16-12(15)7-10(8-14)9-3-5-11(13)6-4-9;/h3-6,10H,2,7-8,14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate;hydrochloride |
| Visa mer |