Läs mer
Baclofen Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Baclofen Isopropyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baclofen Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1332869-11-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Baclofen Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 Cl N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | beta-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid 1-Methylethyl Ester Hydrochloride (1:1), 1-Methylethyl beta-(aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoate hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9(2)17-13(16)7-11(8-15)10-3-5-12(14)6-4-10;/h3-6,9,11H,7-8,15H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)OC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate;hydrochloride |
| Visa mer |