Läs mer
Baclofen, Lipomed
Produktkod. 30460104
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 30460104
Brand: Lipomed LPMBCL165310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Baclofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnamn Baclofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 Cl N O2
Synonym Baclofen, (3 RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 213.0557 g/mol