Läs mer
Baclofen, Lipomed
Beskrivning
Baclofen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baclofen |
| CAS | 1134-47-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Baclofen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O2 |
| Synonym | Baclofen, (3 RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |