Läs mer
Baclofen, LoGiCal
Produktkod. 30459355
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459355 10 mg
1 options
Produktkod. 30459355 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1235.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnamn Baclofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Lösningstyp Neat
LEDER NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 213.0557 g/mol