Läs mer
Baclofen, MedChemExpress
Produktkod. p-200095879
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 16492029
Brand: Medchem Express HYB0007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Baclofen, a lipophilic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA), is an orally active, selective metabotropic GABAB receptor (GABABR) agonist. Baclofen mimics the action of GABA and produces slow presynaptic inhibition through the GABAB receptor. Baclofen has high blood brain barrier penetrance. Baclofen has the potential for muscle spasticity research.
Baclofen, a lipophilic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA), is an orally active, selective metabotropic GABAB receptor (GABABR) agonist. Baclofen mimics the action of GABA and produces slow presynaptic inhibition through the GABAB receptor. Baclofen has high blood brain barrier penetrance. Baclofen has the potential for muscle spasticity research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baclofen
Fysisk form Solid
CAS 1134-47-0
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12ClNO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 2 mg/mL (9.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(O)CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)CN
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Formel vikt 213.66
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.