missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Baclofen Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18040780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040780 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1235.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Baclofen Methyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Baclofen Methyl Ester Hydrochloride
CAS 213407-11-5
Analyt- eller komponentnamn Baclofen Methyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H14 Cl N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro-, methyl ester, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-15-11(14)6-9(7-13)8-2-4-10(12)5-3-8;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H
LEDER Cl.COC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn methyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 264.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 263.048 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.