Läs mer
Baclofen, Mikromol™
Produktkod. 18020100
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18020100 250 mg
1 options
Produktkod. 18020100 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1235.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Baclofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnamn Baclofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
LEDER NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 213.0557 g/mol