Läs mer
Baclofen, TRC
Produktkod. 30334225
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334225 1 g
1 options
Produktkod. 30334225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1080001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baclofen
CAS 1134-47-0
Molekylformel C10 H12 Cl N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro- (9CI, ACI), Hydrocinnamic acid, β-(aminomethyl)-p-chloro- (7CI, 8CI), β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid (ACI), (±)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, (±)-Baclofen, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid, 4-Amino-3-(p-chlorophenyl)butyric acid, DL-4-Amino-3-p-chlorophenylbutanoic acid, DL-Baclofen, Ba 34647, Baclon, C 34647Ba, CIBA Ba 34647, dl-Baclofen, Lioresal, Lyvispah, MeSH ID: D001418, β-(4-Chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic acid, β-(p-Chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid, β-p-Chlorophenyl-GABA
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
LEDER NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Formel vikt 213.0557