Läs mer
Thermo Scientific™ BacMam Akt [pSer473] Cellular Assay Kit
Produktkod. 10776041
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10776041 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 10776041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A12899
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinationen av baculovirus-medierad genleverans (BacMam) med LanthaScreen™ Cellular Assay-teknologi möjliggör en plattform för analys av specifika posttranslationella modifieringar av olika substrat inklusive AKT.
Kombinationen av baculovirus-medierad genleverans (BacMam) med LanthaScreen™ Cellular Assay-teknologi möjliggör en plattform för analys av specifika posttranslationella modifieringar av olika substrat inklusive AKT. BacMam tillhandahåller ett bekvämt genetiskt leveransverktyg för ett GFP-AKT-fusionsprotein i cellinjen av intresse. Detta kit beskriver en HTS-kompatibel cellulär immunanalys som mäter fosforylering av GFP-AKT vid Ser473.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad terbiummodifieringsaktivitet (övergående), Cellbaserad terbiumfosfospecifik aktivitet (övergående)
Celltillstånd Celler ingår ej
Innehåll och lagring Satsen innehåller Terbium-märkt anti-AKT-antikropp, BacMam AKT Virus och 6X Lysis Buffer. Förvara enligt anvisningarna i hanteringsdokumentationen.
Beskrivning BacMam Akt [pSer473] Cellular Assay Kit, 1 Kit, Fluorescent Detection Method, Kinases Druggable Target, TR-FRET Technique, LanthaScreen™ System, End Point Readout, GFP (EmGFP) Reporter
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) TR-FRET
Mänskligt proteinklass Kinaser, cellsignalering
Inkluderar Terbium-labeled anti-AKT antibody, BacMam AKT virus and 6X lysis buffer
Produktlinje LanthaScreen
Kvantitet 1 kit
Avläsning Slutpunkt
Reportern Gene GFP (EmGFP)
Målinträde AKT1
Typ Cellulär analyssats
Systemtyp LanthaScreen™
Drogbart mål Kinaser