Läs mer
Invitrogen™ BacMam ERK2 [pThr185/pTyr187] Cellulär analyssats
Produktkod. 11340802
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11340802
Brand: Invitrogen™ A12888
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BacMam ERK2 [pThr185/pTyr187] Cellular Assay Kit är en high-throughput screening (HTS) kompatibel cellulär immunanalys för mätning av fosforylering av GFP-ERK2.
BacMam ERK2 [pThr185/pTyr187] Cellular Assay Kit är en high-throughput screening (HTS) kompatibel cellulär immunanalys för mätning av fosforylering av GFP-ERK2. BacMam ERK2 Cellular Assay Kit kan användas med många transformerade cellinjer, primära celler och stamceller, och möjliggör förhör av ERK2, antingen som kinas- eller GPCR-avläsning.
  • Välj celltyper som är relevanta för dina behov
  • Få resultat på veckor istället för månader
  • Utför analyser enligt ditt schema
Använd celltyper som är relevanta för dina behov
Att förstå signalering i fysiologiskt relevant cellbakgrund är extremt viktigt när man förutsäger de verkliga effekterna av föreningar hos människor före kliniska prövningar. Med BacMam ERK2 [pThr185/pTyr187] Cellular Assay Kit kan du välja lämplig celltyp för dina forskningsbehov, vilket gör att du kan designa dina egna experiment och nå dina forskningsmål snabbare.
BacMam ERK2 reagenskompatibla celler
BacMam-reagenset som ingår i satsen har använts för att framgångsrikt transducera många transformerade cellinjer (t.ex. U2-OS, HEK 293 och HeLa), primära celler (t.ex. fibroblaster, hepatocyter, kardiovaskulära celler och epitelceller) och stamceller (t.ex. neuronala och mesenkymala cellinjer och låga nivåer av cytotoxisk transduktionseffektivitet). Celler av hematopoetiskt ursprung visar emellertid konsekvent dålig transduktion med BacMam-teknologi och rekommenderas inte för användning med den nuvarande teknologin.
Utveckla analyser snabbare
BacMam-plattformen möjliggör transient måluttryck vilket möjliggör minskad tid till en HTS-färdig analys jämfört med traditionell stabil cellinjeskapande. Traditionell stabil cellinjeutveckling kräver månader av odling, optimering och kloning av din cellinje. Detta kräver mycket tid och resurser. Med BacMam ERK2 kan en användare få resultat på veckor kontra månader.
Celler redo när du är
BacMam Erk2 Reagent är idealiskt för att transducera stora mängder celler i batch-läge; transducerade celler kan lagras frysta i alikvoter för senare användning. Detta sparar dig förseningar i samband med odling av celler. Cellerna är redo när du än är. Celler kan analyseras vanligtvis inom timmar efter upptining, vilket ger analysklara celler när du behöver dem, utan förlust av aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad terbiummodifieringsaktivitet (övergående)
Innehåll och lagring Satsen innehåller Terbium-märkt anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] antikropp, BacMam ERK2 Virus, 6X Lysis Buffer och BacMam Enhancer Solution. Förvara enligt anvisningarna i hanteringsdokumentationen.
Celler ingår ej
Leveranstyp Baculovirus (BacMam System)
Beskrivning BacMam ERK2 [pThr185/pTyr187] Cellular Assay Kit, 1 Kit, ERK2 Gene Symbol, Fluorescent Detection Method, GPCRs, Kinases Druggable Target, TR-FRET Technique, LanthaScreen™ System
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) TR-FRET
Gensymbol ERK2
Inkluderar Terbium-labeled anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] antibody, BacMam ERK2 virus, 6X lysis buffer and BacMam enhancer solution
Kvantitet 1 Kit
Avläsning Slutpunkt
Målinträde ERK2
Typ Cellulär analyssats
Celllinje U2-OS, 293 kr, HeLa
Systemtyp LanthaScreen™
Drogbart mål Kinaser