Läs mer
Invitrogen™ BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay Kit
Produktkod. 11642149
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11642149
Brand: Invitrogen™ A14159
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay är en höghastighetsscreening (HTS) kompatibel TR-FRET-analys för utfrågning av trimetylering vid lysin 27 på histon H3 i ett cellulärt format.
BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay är en höghastighetsscreening (HTS) kompatibel TR-FRET-analys för utfrågning av trimetylering vid lysin 27 på histon H3 i ett cellulärt format. Baculovirus-medierad genleverans (BacMam) ger ett bekvämt verktyg för uttryck av GFP-Histone H3-fusionsprotein i din cellbakgrund av intresse. Tillsammans med en terbium (Tb)-märkt platsspecifik antikropp kan den resulterande cellulära analysen användas för att identifiera hämmare av metyltransferaser och demetylaser som verkar på lysin 27 av histon H3.
Satsen innehåller:
  • BacMam Histone H3-reagens
  • LanthaScreen™ Tb-anti-histon H3K27me3 antikropp
  • 6X LanthaScreen™ Cellulär lyseringsbuffert
  • Instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit
Med BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay Kit kan du:
  • Använd din valda cellbakgrund med BacMams bärbarhet
  • Identifiera mer relevanta hämmare eftersom metyltransferaserna och demetylaserna finns i sina naturliga proteinkomplex
  • Bevara värdefulla cellprover med det miniatyriserbara homogena analysformatet
  • Förbättra datakvaliteten med fördelarna med TR-FRET
Få fler fysiologiskt relevanta resultat
BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay möjliggör undersökning av trimetylering vid lysin 27 på histon H3 med ditt val av cellulära bakgrunder inklusive primära celler. Detta möjliggör screening för potentiella hämmare av metyltransferaser och demetylaser associerade med Lys27-trimetylering i deras naturliga komplex i en fysiologiskt relevant celltyp.
BacMam och LanthaScreen™ Bekvämlighet sparar prov och tid
Analyserna körs i ett helt homogent format med endast tillägg utan någon av de tvätt-, lysatöverförings- eller separationsprocedurer som krävs för traditionella metoder som Western blotting och ELISA , vilket gör dem idealiska för HTS-applikationer. Genom att använda samma BacMam-reagens för GFP-Histone H3 kan andra histon H3-modifieringar (Ph, Me, Ac) övervakas bara genom att byta ut den Terbium (Tb)-märkta antikroppen. Dessutom, tillämpningen av LanthaScreen™ Tekniken inkluderar alla fördelar med TR-FRET-detektion inklusive minskat databrus, mindre störningar från fluorescerande föreningar och hög känslighet, vilket tillåter användning av färre celler än traditionella västerländska eller ELISA metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad terbiummodifieringsaktivitet (övergående)
Celltillstånd Celler ingår ej
Innehåll och lagring •BacMam Histone H3-reagens
• LanthaScreen™ Tb-anti-histon H3K27me3 antikropp
• 6X LanthaScreen™ Cellulär lyseringsbuffert
• Instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit
Vid mottagande:
Förvara BacMam Histone H3 Reagent, 6X LanthaScreen™ Cellulär lyseringsbuffert och instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit vid 4 °C Förvara
Tb- LanthaScreen™ anti-histon H3K27me3 antikropp vid -20 °C.
Beskrivning BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay Kit, 1 Kit, Fluorescent Detection Method, Demethylases, Methyltransferases Druggable Target, LanthaScreen™ System, 4 to –20°C Storage
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) TR-FRET
Inkluderar BacMam Histone H3 Reagent, LanthaScreen™ Tb-anti-histone H3K27me3 Antibody, 6X LanthaScreen™ Cellular Lysis Buffer, instrument control terbium TR-FRET kit
Produktlinje LanthaScreen
Kvantitet 1 kit
Målinträde Histone H3
Typ Cellular Assay Kit
Systemtyp LanthaScreen™
Drogbart mål Metyltransferaser